Få mere at vide
C29, MedChemExpress
Beskrivelse
C29 is a Toll-like receptor 2 (TLR2) inhibitor. C29 blocks hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling with IC50s of 19.7 and 37.6 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C29 |
| CAS | 363600-92-4 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H15NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (105.16 mM) |
| SMIL | OC1=C(/C=N/C2=C(C)C(C(O)=O)=CC=C2)C=CC=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.29 |
| Formel vægt | 285.29 |
| Vis mere |