Få mere at vide
C26-dihydro ceramid, TRC
Artikelnummer. 30379022
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30379022 25 mg -
30373564 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30379022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44878025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182362-38-5
Molekylær formel C44H89NO3
Molekylvægt (g/mol) 680.18
Synonym [R-(R*,S*)]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide, C26-Dihydroceramide, C26-Dihydro Ceramide
IUPAC navn N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]hexacosanamid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C44H89NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-43,46-47H,3-41H2,1-2H3,(H,45,48)/t42-,43+/m0/s1
Formel vægt 679.6842