Få mere at vide
C26 Ceramid, TRC
Artikelnummer. 30012797
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012797 5 mg
30006952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2634555MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121459-09-4
Molekylær formel C44H87NO3
Molekylvægt (g/mol) 678.17
Synonym N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]hexacosanamide, [R-[R*,S*-(E)]]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]hexacosanamide;
IUPAC navn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexacosanamid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@@H](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C26 Ceramide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C44H87NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,39,42-43,46-47H,3-36,38,40-41H2,1-2H3,(H,45,48)/b39-37+/t42-,43+/m0/s1