missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

C22 Dihydroceramide, TRC

Artikelnummer. 30349727
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349727 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2631455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale C22 Dihydroceramide
CAS 147492-65-7
Molekylær formel C40 H81 N O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C40H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-39,42-43H,3-37H2,1-2H3,(H,41,44)/t38-,39+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]docosanamide
Molekylvægt (g/mol) 624.08
Formel vægt 623.6216
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.