Få mere at vide
C22 Ceramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C22 Ceramide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1 |
| Formel vægt | 621.606 |