Få mere at vide
C20 Dihydroceramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C20 Dihydroceramide |
| CAS | 121459-06-1 |
| Molekylær formel | C38 H77 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H77NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-38(42)39-36(35-40)37(41)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h36-37,40-41H,3-35H2,1-2H3,(H,39,42)/t36-,37+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO)[C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | N-[(2R,3S)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]icosanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 596.02 |
| Formel vægt | 595.5903 |