Få mere at vide
C2 Dihydroceramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C2 Dihydroceramide |
| CAS | 13031-64-6 |
| Molekylær formel | C20 H41 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.54 |
| Formel vægt | 343.3086 |