Få mere at vide
C2 Ceramid, TRC
Artikelnummer. 30357681
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357681 10 mg
30350942 25 mg
30355995 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30357681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC26250010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3102-57-6
Molekylær formel C20 H39 N O3
Molekylvægt (g/mol) 341.53
IUPAC navn N-[(E,2R,3S)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamid
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C2 Ceramide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
Formel vægt 341.293