Få mere at vide
C2 Ceramid-1-fosfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C2 Ceramide-1-phosphate |
| CAS | 151729-55-4 |
| Molekylær formel | C20 H40 N O6 P |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40NO6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)19(21-18(2)22)17-27-28(24,25)26/h15-16,19-20,23H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,22)(H2,24,25,26)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COP(=O)(O)O)NC(=O)C |
| IUPAC navn | [(E,2S,3R)-2-acetamido-3-hydroxyoctadec-4-enyl] dihydrogenfosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.51 |
| Formel vægt | 421.2593 |