Få mere at vide
Novus Biologicals™ C1q Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18272263
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18272263 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18272263 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL108337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5705.00 DKK
    5393.85 DKK / 0.1mg
    Spare 311.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The C1q Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25653 and based on accession number NM_15991. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens complement component 1, q subcomponent, A chain (C1QA), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only