Få mere at vide
C1orf174 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-70453
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18253911
  • 3675.00 DKK / 100µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Description
Description
C1orf174 Polyclonal specifically detects C1orf174 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
C1orf174
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
C1ORF174
Synthetic peptides corresponding to C1ORF174 The peptide sequence was selected from the middle region of C1ORF174. Peptide sequence EAGVSVQQGAASLPLGGCRVVSDSRLAKTRDGLSVPKHSAGSGAEESNSS.
Affinity purified
RUO
339448
Human
IgG
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
chromosome 1 open reading frame 174, RP13-531C17.2
Rabbit
26 kDa
100 μL
Primary
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis