Få mere at vide
Novus Biologicals™ C1D Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18694737 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18694737
Brand: Novus Biologicals™ NBP248673PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 10438
Molekylvægt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 25 kDa
Mængde 0.1 mL
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias C1D DNA-binding protein, C1D nuclear receptor corepressor, C1D nuclear receptor co-repressor, hC1D, MGC12261, MGC14659, nuclear DNA-binding protein, nuclear nucleic acid-binding protein C1D, small unique nuclear receptor corepressor, small unique nuclear receptor co-repressor, SUN-CoR, SUNCORLRP1
Gen symbol C1D
Inhibitor egenskaber This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-48673. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Forskningskategori DNA replication Transcription Translation and Splicing
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein C1D
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato