Få mere at vide
C14orf119 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16824675 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
20 μL
150 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16824675 20 μL
16814675 150 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16824675 Leverandør Proteintech Leverandørnr. 261411AP20UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Tekniske data
Antigen C14orf119
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 0.24 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene C14orf119
Genadgangsnr. Q9NWQ9
Gene Alias C14orf119
Gensymboler C14orf119
Værtsarter Rabbit
Immunogen C14orf119 Fusion Protein Ag23415
Oprensningsmetode Antigen Affinity Chromatography
Mængde 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55017
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG