Få mere at vide
C14 Dihydroceramid, TRC
Artikelnummer. 30353307
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353307 50 mg
30355207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC26283050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61389-70-6
Molekylær formel C32 H65 N O3
Molekylvægt (g/mol) 511.86
IUPAC navn N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]tetradecanamid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C14 Dihydroceramide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Formel vægt 511.4964