missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

C14 Ceramide, TRC

Artikelnummer. 30368265
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC26280010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale C14 Ceramide
CAS 34227-72-0
Molekylær formel C32 H63 N O3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H63NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h25,27,30-31,34-35H,3-24,26,28-29H2,1-2H3,(H,33,36)/b27-25+/t30-,31+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]tetradecanamide
Molekylvægt (g/mol) 509.85
Formel vægt 509.4808
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.