missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
C14 Ceramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C14 Ceramide |
| CAS | 34227-72-0 |
| Molekylær formel | C32 H63 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H63NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h25,27,30-31,34-35H,3-24,26,28-29H2,1-2H3,(H,33,36)/b27-25+/t30-,31+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]tetradecanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 509.85 |
| Formel vægt | 509.4808 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?