Få mere at vide
C12E8, TRC
Artikelnummer. 30364232
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30364232 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30364232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC380893500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-dodecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
CAS 3055-98-9
Molekylær formel C28H58O9
Mængde 500 mg
Synonym C12E8
InChI formel InChI=1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-dodecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 538.75
Formel vægt 538.4081