missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

C12 Ceramide, TRC

Artikelnummer. 30365411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365411 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC26277010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale C12-Ceramide
CAS 74713-60-3
Molekylær formel C30 H59 N O3
Mængde 10 mg
Synonym N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]dodecanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]dodecanamide, [R-[R*,S*-(E)]]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]dodecanamide, N-Lauroyl-D-erythro-sphingosine, N-Laurylsphingosine
InChI formel InChI=1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCC
IUPAC navn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]dodecanamide
Molekylvægt (g/mol) 481.79
Formel vægt 481.4495
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.