Få mere at vide
C10-C16 Alkyl Ethoxylate Sulfuric Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C10-C16 Alkyl Ethoxylate Sulfuric Acid Sodium Salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Alcohol Ethoxysulfate (Sodium Salt) |