Få mere at vide
1,9-nonandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10755401
Brand: Thermo Scientific Acros 129120250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3937-56-2 | C9H20O2 | 160.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3937-56-2
Molekylær formel C9H20O2
Molekylvægt (g/mol) 160.26
MDL nummer MFCD00002991
InChI nøgle ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
PubChem CID 19835
IUPAC navn nonan-1,9-diol
SMIL C(CCCCO)CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 9-Nonanediol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Farve Hvid
Tæthed 0.9180g/mL
Kogepunkt 177°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 162°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)9OH
Mængde 25 g
Beilstein 01, 493
Specifik vægtfylde 0.918
Opløselighedsinformation Solubility in water: 9g/L (20°C)
Viskositet 52.6 mPa.s (50°C)
Formel vægt 160.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Fused Crystalline Solid