Få mere at vide
Techsit™ C-Tech ESD Cleanroom Low Chair
Artikelnummer. 16543944
Encompass_Preferred
Med Tilt:
No
Yes
Med armlæn:
No
Yes
Artikelnummer. 16543944
Brand: Techsit™ TS8920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleanroom ESD anti-static vinyl low chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • ESD Vinyl low chair on casters
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rack
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ω
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Seating
Farve Black
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Slutte ESD Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde Desk Height
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Casters
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte Yes
Med Tilt No
Materiale Vinyl
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.