Få mere at vide
Techsit™ C-Tech ESD Cleanroom Low Chair
Artikelnummer. 16563944
Encompass_Preferred
Skift visning
Med Tilt:
No
Yes
Med armlæn:
No
Yes
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Med Tilt Med armlæn
16563944 Yes No
16543944 No No
16553944 No Yes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16563944 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8920ST
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Cleanroom ESD anti-static vinyl low chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • ESD Vinyl low chair on casters
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rack
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ω
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Seating
Farve Black
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Slutte ESD Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde Desk Height
Polstring ESD Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Casters
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte Yes
Med Tilt Yes
Materiale Vinyl