Få mere at vide
Techsit™ C-Tech ESD Cleanroom High Chair
Artikelnummer. 16503944
Encompass_Preferred
Skift visning
Med hjul:
No
Yes
Med Tilt:
No
Yes
Med armlæn:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Med hjul Med Tilt Med armlæn unitSize
16503944 No No No -
16513944 No Yes Yes -
16523944 Yes No No -
16533944 No Yes No Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16503944 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8911
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleanroom ESD anti-static vinyl high chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ω
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Seating
Farve Black
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Dybde (metrisk) 450 mm
Slutte ESD Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde High Bench Height
Polstring ESD Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Glides
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul No
Fodstøtte Yes
Med lændestøtte Yes
Med Tilt No