Få mere at vide
Thermo Scientific™ C-serie ventilerede centrifuger
Artikelnummer. 31781460 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Generel brug
IVD-MD
Spænding:
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Spænding
31781460 IVD-MD 230 V
31781468 Generel brug 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31781460 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75008005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23995.00 DKK
    19403.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 4591.31 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
C-seriens Thermo Scientific™ centrifuger er designet til kliniske og forskningsmæssige anvendelser og tilbyder enestående kapacitet i et kompakt design.
C-seriens Thermo Scientific™ centrifuger er designet til kliniske og forskningsmæssige anvendelser og tilbyder enestående kapacitet i et kompakt design. Centrifugerne fås som ventilerede eller kølede modeller. De kølede modeller har Thermo Scientific™ GreenCool™ Technology, et næste generations naturligt kølesystem for øget bæredygtighed. Med en fastvinklet rotor RCF (Relativ Centrifugalkraft) op til 30.279 x g og en svingende skovlrotor RCF op til 3.260 x g, er C-seriens centrifuger i stand til at håndtere selv de hårdeste separationer. Den maksimale kapacitet for rotorerne med fast vinkel er 6 x 50 ml, mens de svingende skovlrotorer kan rumme op til 4 x 145 ml. Disse centrifuger kombinerer et kompakt design med en intuitiv brugerflade og fleksibiliteten til at understøtte mange anvendelser.
  • Høj kapacitet i et kompakt design
  • GreenCool Technology (kølede modeller)
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentslåg
  • Intuitiv brugergrænseflade
  • Bredt udvalg af rotorer for applikationsfleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 mL
Maks. Hastighed 16,000 rpm
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Nej
Støjniveau <60 dB (A) med en TX-150 rotor (ved maksimal hastighed) < 65,5 dB (A) med en MicroClick 24x2 rotor (ved maksimal hastighed)
Certificeringer/compliance UL-godkendt, CE-mærket, IVD-kompatibel, certificeret biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Inkluderer Centrifuger
Mål (L x B x H) Udvendig 48 x 37 x 31 cm (18,9 x 14,6 x 12,2 tommer)
Ventileret Ja
Nettovægt 35 kg (77 Ib)
Til brug med (applikation) Kliniske og forskningsmæssige anvendelser
Spænding 230 V
Display Type Tastatur
Produkttype IVD-MD