Få mere at vide
Thermo Scientific™ C-serie ventilerede centrifuge-applikationspakker
Artikelnummer. 31781465 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Cellekultur, IVD-MD
Højkapacitets cellekultur, IVD-MD
Mikroplade, IVD-MD
Molekylærbiologi, IVD-MD
Rutinemæssig klinisk behandling, IVD-MD
Spænding:
230 V
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Spænding
31781465 Molekylærbiologi, IVD-MD 230 V
31781466 Mikroplade, IVD-MD 230 V
31781457 Højkapacitets cellekultur, IVD-MD 230 V
31781455 Cellekultur, IVD-MD 230 V
31781463 Rutinemæssig klinisk behandling, IVD-MD 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781465 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50172622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54915.00 DKK
    44409.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 10505.56 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Enestående kapacitet i et kompakt design. C-seriens Thermo Scientific centrifuge-applikationspakker inkluderer en ventileret centrifuge, rotorer, spande og adaptere til en specifik laboratorieapplikation.
C-seriens Thermo Scientific™ centrifuger er designet til kliniske og forskningsmæssige anvendelser og tilbyder enestående kapacitet i et kompakt design. Med en fastvinklet rotor RCF (relativ centrifugalkraft) op til 24.328 x g og en svingende skovlrotor RCF op til 3.260 x g, er C-seriens centrifuger i stand til at håndtere selv de hårdeste separationer. Den maksimale kapacitet for rotorerne med fast vinkel er 6 x 50 ml, mens de svingende skovlrotorer kan rumme op til 4 x 145 ml. Disse centrifuger kombinerer et kompakt design med en intuitiv brugerflade og fleksibiliteten til at understøtte mange anvendelser. C-seriens Thermo Scientific centrifuge-applikationspakker inkluderer en ventileret centrifuge, rotorer, spande og adaptere til en specifik laboratorieapplikation.
Applikationspakker
  • Høj kapacitet i et kompakt design
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentslåg
  • Intuitiv brugergrænseflade
  • Bredt udvalg af rotorer for applikationsfleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 mL
Maks. Hastighed 16,000 rpm
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Nej
Støjniveau <60 dB (A) med en TX-150 rotor (ved maksimal hastighed) <65,5 dB (A) med en MicroClick 24x2 rotor (ved maksimal hastighed)
Certificeringer/compliance UL-godkendt, CE-mærket, IVD-kompatibel, certificeret biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Inkluderer Centrifuge, rotorer, TX-150 runde skovle (75005702); TX-150 ClickSeal biocontainmentslåg (75005707); Adaptere 50 ml koniske (75005736); Adaptere 15 ml koniske (75005737)
Mål (L x B x H) Udvendig 48 x 37 x 31 cm (18,9 x 14,6 x 12,2 tommer)
Ventileret Ja
Rotor medfølger Ja
Til brug med (applikation) Kliniske og forskningsmæssige anvendelser
Rotor TX-150 (75005701), MicroClick 24 x 2 (75005715)
Spænding 230 V
Display Type Tastatur
Produkttype Molekylærbiologi, IVD-MD