Få mere at vide
Thermo Scientific™ C-serie kølecentrifuger
Artikelnummer. 31781464 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
C1TR: Generel brug
C1TR: IVD-MD
Spænding:
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Spænding
31781464 C1TR: IVD-MD 230 V
31781459 C1TR: Generel brug 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31781464 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55468.83 DKK
    45714.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 9754.36 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
C-seriens Thermo Scientific™ centrifuger er designet til kliniske og forskningsmæssige anvendelser og tilbyder enestående kapacitet i et kompakt design.
C-seriens Thermo Scientific™ centrifuger er designet til kliniske og forskningsmæssige anvendelser og tilbyder enestående kapacitet i et kompakt design. Centrifugerne fås som ventilerede eller kølede modeller. De kølede modeller har Thermo Scientific™ GreenCool™ Technology, et næste generations naturligt kølesystem for øget bæredygtighed. Med en fastvinklet rotor RCF (Relativ Centrifugalkraft) op til 30.279 x g og en svingende skovlrotor RCF op til 3.260 x g, er C-seriens centrifuger i stand til at håndtere selv de hårdeste separationer. Den maksimale kapacitet for rotorerne med fast vinkel er 6 x 50 ml, mens de svingende skovlrotorer kan rumme op til 4 x 145 ml. Disse centrifuger kombinerer et kompakt design med en intuitiv brugerflade og fleksibiliteten til at understøtte mange anvendelser.
  • Høj kapacitet i et kompakt design
  • GreenCool Technology (kølede modeller)
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentslåg
  • Intuitiv brugergrænseflade
  • Bredt udvalg af rotorer for applikationsfleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 mL
Maks. Hastighed 17,850 rpm
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 30.279 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Ja
Støjniveau <47 dB(A) med TX-150 rotor (konisk skovl) 46 <dB(A) med MicroClick 24x2 rotor ved topfart
Certificeringer/compliance UL-godkendt, CE-mærket, IVD-kompatibel, certificeret biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Inkluderer Centrifuger
Mål (L x B x H) Udvendig 67 x 46 x 32 cm (26,4 x 18,1 x 12,6 tommer)
Ventileret Nej
Nettovægt 71 kg (156 lb)
Til brug med (applikation) Kliniske og forskningsmæssige anvendelser
Spænding 230 V
Model- C1TR: IVD-MD
Display Type Tastatur