Få mere at vide
Thermo Scientific™ C-serie kølede centrifuge-applikationspakker
Artikelnummer. 31781467 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Cellekultur, IVD-MD
Højkapacitets cellekultur, IVD-MD
Molekylærbiologi, IVD-MD
Rutinemæssig klinisk behandling, IVD-MD
Tværfaglig, IVD-MD
Spænding:
230 V
Rotor:
TX-150 (75005701)
TX-150 (75005701), HIGHConic III (75005709), M10 mikroplade (75005706), forseglede spande (7500572), MicroClick 24 x 2 (75005715)
TX-150 (75005701), MicroClick 24 x 2 (75005715)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Spænding Rotor
31781467 Rutinemæssig klinisk behandling, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701)
31781458 Tværfaglig, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701), HIGHConic III (75005709), M10 mikroplade (75005706), forseglede spande (7500572), MicroClick 24 x 2 (75005715)
31781456 Højkapacitets cellekultur, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701)
31781469 Cellekultur, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701)
31781462 Molekylærbiologi, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701), MicroClick 24 x 2 (75005715)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781467 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50172642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75010.00 DKK
    60661.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 14348.71 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Enestående kapacitet i et kompakt design. C-seriens Thermo Scientific centrifugeapplikationspakker inkluderer en kølecentrifuge, rotorer, spande og adaptere til en specifik laboratorieanvendelse.
C-seriens Thermo Scientific™ centrifuger er designet til kliniske og forskningsmæssige anvendelser og tilbyder enestående kapacitet i et kompakt design. De kølede modeller har Thermo Scientific™ GreenCool™ Technology, et næste generations naturligt kølesystem for øget bæredygtighed. Med en fastvinklet rotor RCF (relativ centrifugalkraft) op til 24.328 x g og en svingende skovlrotor RCF op til 3.260 x g, er C-seriens centrifuger i stand til at håndtere selv de hårdeste separationer. Den maksimale kapacitet for rotorerne med fast vinkel er 6 x 50 ml, mens de svingende skovlrotorer kan rumme op til 4 x 145 ml. Disse centrifuger kombinerer et kompakt design med en intuitiv brugerflade og fleksibiliteten til at understøtte mange anvendelser. C-seriens Thermo Scientific centrifuge-applikationspakker inkluderer en kølecentrifuge, rotorer, spande og adaptere til en specifik laboratorieapplikation.
  • Applikationspakker - Høj kapacitet i et kompakt design
  • GreenCool Technology (kølede modeller)
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentslåg
  • Intuitiv brugergrænseflade
  • Bredt udvalg af rotorer for applikationsfleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 mL
Maks. Hastighed 17,850 rpm
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 30.279 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Ja
Støjniveau <47 dB(A) med TX-150 rotor (konisk skovl) 46 <dB(A) med MicroClick 24x2 rotor ved topfart
Certificeringer/compliance UL-godkendt, CE-mærket, IVD-kompatibel, certificeret biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Inkluderer Centrifuge, rotor, TX-150 runde spande (75005702), låg (75005707), adaptere 5/7, 12/13/14 ml blodindsamling (75005739),(75003504)
Mål (L x B x H) Udvendig 67 x 46 x 32 cm (26,4 x 18,1 x 12,6 tommer)
Ventileret Nej
Rotor medfølger Ja
Nettovægt 71 kg (156 lb)
Til brug med (applikation) Kliniske og forskningsmæssige anvendelser
Rotor TX-150 (75005701)
Spænding 230 V
Display Type Tastatur
Produkttype Rutinemæssig klinisk behandling, IVD-MD