Få mere at vide
Thermo Scientific™ C-serie kølede centrifuge-applikationspakker
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
C-seriens Thermo Scientific™ centrifuger er designet til kliniske og forskningsmæssige anvendelser og tilbyder enestående kapacitet i et kompakt design. De kølede modeller har Thermo Scientific™ GreenCool™ Technology, et næste generations naturligt kølesystem for øget bæredygtighed. Med en fastvinklet rotor RCF (relativ centrifugalkraft) op til 24.328 x g og en svingende skovlrotor RCF op til 3.260 x g, er C-seriens centrifuger i stand til at håndtere selv de hårdeste separationer. Den maksimale kapacitet for rotorerne med fast vinkel er 6 x 50 ml, mens de svingende skovlrotorer kan rumme op til 4 x 145 ml. Disse centrifuger kombinerer et kompakt design med en intuitiv brugerflade og fleksibiliteten til at understøtte mange anvendelser. C-seriens Thermo Scientific centrifuge-applikationspakker inkluderer en kølecentrifuge, rotorer, spande og adaptere til en specifik laboratorieapplikation.
- Applikationspakker - Høj kapacitet i et kompakt design
- GreenCool Technology (kølede modeller)
- Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling
- Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentslåg
- Intuitiv brugergrænseflade
- Bredt udvalg af rotorer for applikationsfleksibilitet
Specifications
Specifications
| Volumen | 4 x 145 mL |
| Maks. Hastighed | 17,850 rpm |
| Maks. RCF | 3.260 x g (TX-150-rotor); 30.279 x g (MicroClick 24 x 2 rotor) |
| Kølet | Ja |
| Støjniveau | <47 dB(A) med TX-150 rotor (konisk skovl) 46 <dB(A) med MicroClick 24x2 rotor ved topfart |
| Certificeringer/compliance | UL-godkendt, CE-mærket, IVD-kompatibel, certificeret biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 |
| Inkluderer | Centrifuge, rotor, TX-150 koniske spande (75005703), adaptere 6 x 15 ml (75005808) |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 67 x 46 x 32 cm (26,4 x 18,1 x 12,6 tommer) |
| Ventileret | Nej |
| Rotor medfølger | Ja |
| Show More |