Få mere at vide
MedChemExpress C-Phycocyanin
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 11016-15-2 |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 14.29 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Synonym | C-PC |