Få mere at vide
Abnova™ c-myc/CEN8p FISH-sonde
Artikelnummer. 16053095
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16053095 100μ L 100µL
1 options
Artikelnummer. 16053095 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FG0065.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13005.00 DKK
    12495.87 DKK / 100µL
    Spare 509.13 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Etiket eller farvestof FITC til Probe 2, Texas Red til sonde 1
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL
Beliggenhed 8q24.12-q24.13, 8p11.21
sonde Probe 1: c-myc, ca. 160 kb, Texas Red; Probe 2: CEN8p, ca. 520 kb, FITC
Produkttype c-myc/CEN8p FISH-sonde
Mængde 100μ L