Få mere at vide
Motic™ C-Mount kameraadapter til SMZ-160
Beskrivelse
- C-mount kamera adapter til SMZ-160.
- Fås i 0,35x, 0,5x eller 1,0x (ingen linse) forstørrelse.
- Tilpas 1/3'' eller 1/2'' chipsensorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kamera type | C-montering |
| Til brug med (applikation) | At skrue et digitalkamera på en trinokulær SMZ-160 |
| Til brug med (udstyr) | Skal bruges sammen med et digitalkamera til mikroskopi |
| Forstørrelseskraft | 0,35X |
| garanti | 5 år |