Få mere at vide
Motic™ C-monteret kameraadapter til BA/AE-seriens mikroskopchipsensor
Artikelnummer. 11893400
Skift visning
Forstørrelseskraft:
0,5 gange
0,65X
Diameter (metrisk):
16,9 mm
8,46, 12,7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11893400 0,65X 16,9 mm Hver
11803410 0,5 gange 8,46, 12,7 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11893400 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001901781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1097.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 207.77 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
C-mount kameraadapter kompatibel med kamera med 1/3, 2/3 eller 1/2 tommer chip sensorer. Motic™ C-monteret kameraadapter til mikroskopchipsensor i BA/AE-serien passer til den trinokulære port på ethvert mikroskop i BA/AE-serien
  • Passer til den trinokulære port på ethvert BA- eller AE-mikroskop:
    • Vælg 0,65X forstørrelse med 2/3 tommer chipsensor
    • Vælg 0,5X forstørrelse med 1/3 eller 1/2 tommer chipsensor
Tekniske data
Type C-mount adapter
Diameter (engelsk) 2/3 tommer.
Diameter (metrisk) 16,9 mm
Til brug med (udstyr) Motic Sammensatte mikroskoper i serierne BA210, 310, 410 og AE2000
Forstørrelseskraft 0,65X
Mængde 1 stk.