Få mere at vide
Motic™ C-monteret kameraadapter til BA/AE-seriens mikroskopchipsensor
Artikelnummer. 11803410
Skift visning
Forstørrelseskraft:
0,5 gange
0,65X
Diameter (metrisk):
16,9 mm
8,46, 12,7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11803410 0,5 gange 8,46, 12,7 mm Hver
11893400 0,65X 16,9 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11803410 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001901791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 DKK
    1097.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.77 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
C-mount kameraadapter kompatibel med kamera med 1/3, 2/3 eller 1/2 tommer chip sensorer. Motic™ C-monteret kameraadapter til mikroskopchipsensor i BA/AE-serien passer til den trinokulære port på ethvert mikroskop i BA/AE-serien
  • Passer til den trinokulære port på ethvert BA- eller AE-mikroskop:
    • Vælg 0,65X forstørrelse med 2/3 tommer chipsensor
    • Vælg 0,5X forstørrelse med 1/3 eller 1/2 tommer chipsensor
Tekniske data
Type C-mount adapter
Diameter (engelsk) 1/3, 1/2 in.
Diameter (metrisk) 8,46, 12,7 mm
Fokus afstand 0.5X
Til brug med (applikation) Til 1/2 tommer sensor
Til brug med (udstyr) Motic Sammensatte mikroskoper i serierne BA210, 310, 410 og AE2000
Forstørrelseskraft 0,5 gange
Mængde 1 stk.