Få mere at vide
Wheaton™ C Model Rullekulturapparat
Artikelnummer. 15254287 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Antal stillinger:
55
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger Pakningsstørrelse
15254287 55 Hver
1 options
Artikelnummer. 15254287 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. WRBPR5110C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188055.00 DKK
    141658.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 46396.79 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Tekniske data
Hastighedsområde 0,25 til 8,1 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Watt 35 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Model- C model
Til brug med (applikation) Til adhærent cellekultur
Fugtighedsområde 80 % op til 31 °C
Antal stillinger 55
Emballagemængde 1 stk.
Mellemrum 15,2 tommer