Få mere at vide
Wheaton™ C Model Rullekulturapparat
Artikelnummer. 13433866 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Antal stillinger:
52
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13433866
Brand: Wheaton™ WRTPF5110C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i laboratorie-, pilotanlæg- og produktionslaboratoriecellekulturinstallationer. Wheaton™ C Model Roller Culture Apparatus giver flere konfigurationsmuligheder.
  • Valg af konfiguration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 0,25 til 8,1 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Watt 35 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 63 cm
Højde (metrisk) 190 cm
Model- C model
Til brug med (applikation) Til adhærent cellekultur
Fugtighedsområde 80 % op til 31 °C
Antal stillinger 52
Emballagemængde 1 stk.