Få mere at vide
Wheaton™ C model R2P 2.0 Standard rullekulturapparat med temperaturovervågning og batteribackup
Artikelnummer. 13463886 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Antal stillinger:
15
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger Pakningsstørrelse
13463886 15 Hver
1 options
Artikelnummer. 13463886 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. WRBMR5031C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113153.25 DKK
    85229.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 27923.58 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Tekniske data
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, ROHS, UL
Frekvens 50/60 Hz
Model- C-model
Til brug med (applikation) Til systemnavigation Til skærmtyper
Fugtighedsområde 80 % op til 31 °C
Antal stillinger 15