Få mere at vide
Wheaton™ C model R2P 2.0 Rullekulturapparat
Artikelnummer. 13493876 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Antal stillinger:
55
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger unitSize
13493876 55 Hver
1 options
Artikelnummer. 13493876 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. WRBPF5110C
Tekniske data
Hastighedsområde 0,25 til 8,1 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Watt 35 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 63 cm
Højde (metrisk) 187 cm
Bredde (metrisk) 79 cm
Vægt (metrisk) 99 kg
Model- C model
Til brug med (applikation) Til adhærent cellekultur
Fugtighedsområde 80 % op til 31 °C
Antal stillinger 55
Emballagemængde 1 stk.
Mellemrum 15,2 tommer