Få mere at vide
Wheaton™ C Model Bunddrev Modulært afstandsrullekulturapparat
Artikelnummer. p-8014215 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Inkluderer:
1 dæk
5 dæk
9 dæk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15204568
Brand: Wheaton™ WSBMR5050C
Kun null tilbage
Tekniske data
Hastighedsområde 0,25 til 8,1 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Watt 35 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Model- C model
Til brug med (applikation) Til laboratorie-, pilotanlæg og produktionscellekulturinstallationer
Fugtighedsområde 80 % op til 31 °C
Inkluderer 5 dæk
Emballagemængde 1 stk.
Mellemrum 17.7 cm