Få mere at vide
Wheaton™ C Model Bunddrev Modulært afstandsrullekulturapparat
Artikelnummer. 15214467 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Inkluderer:
1 dæk
5 dæk
9 dæk
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15214467 1 dæk Hver
15204568 5 dæk Hver
13433896 9 dæk Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15214467 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. WSBMR5010C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53996.25 DKK
    40672.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 13323.54 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Tekniske data
Hastighedsområde 0,25 til 8,1 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Watt 35 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 63 cm
Højde (metrisk) 34 cm
Bredde (metrisk) 76 cm
Model- C model
Til brug med (applikation) Til laboratorie-, pilotanlæg og produktionscellekulturinstallationer
Fugtighedsområde 80 % op til 31 °C
Inkluderer 1 dæk
Emballagemængde 1 stk.
Mellemrum 17.7 cm