Få mere at vide
Wheaton™ C Model Bunddrev Modulært afstandsrullekulturapparat
Artikelnummer. 15204568 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Inkluderer:
1 dæk
5 dæk
9 dæk
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
15204568 5 dæk Hver
13433896 9 dæk Hver
15214467 1 dæk Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15204568 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. WSBMR5050C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Hastighedsområde 0,25 til 8,1 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Watt 35 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Model- C model
Til brug med (applikation) Til laboratorie-, pilotanlæg og produktionscellekulturinstallationer
Fugtighedsområde 80 % op til 31 °C
Inkluderer 5 dæk
Emballagemængde 1 stk.
Mellemrum 17.7 cm