Få mere at vide
Wheaton™ C-model bunddrev Modulær afstandsrullekulturapparat med temperaturovervågning og batteribackup
Artikelnummer. 13443896 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Antal stillinger:
45
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger Pakningsstørrelse
13443896 45 Hver
1 options
Artikelnummer. 13443896 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. WRBMR5091C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tekniske data
Hastighedsområde 0,25 til 8,1 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Watt 35 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Model- C model
Til brug med (applikation) Til laboratorie-, pilotanlæg og produktionscellekulturinstallationer
Fugtighedsområde 80 % op til 31 °C
Antal stillinger 45
Emballagemængde 1 stk.
Mellemrum 17.7 cm