Få mere at vide
Wheaton™ C Model 1R2P 2.0 Rullekulturapparat
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Antal stillinger:
15
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 0,25 til 8,1 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 10°C til 40°C |
| Watt | 35 W |
| Certificeringer/compliance | CE, CSA, UL |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 63 cm |
| Højde (metrisk) | 65 cm |
| Bredde (metrisk) | 79 cm |
| Vis mere |