Få mere at vide
c-Met inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivelse
c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | c-Met inhibitor 1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1357072-61-7 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14N8S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (55.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NN=C3SC4=CC5=CN(C)N=C5C=C4)=C1 |
| Vis mere |