Få mere at vide
IKA™ C-MAG MS 7 magnetomrører
Artikelnummer. 10555824 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen:
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10555824 10 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10555824 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003582400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5495.00 DKK
    5039.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 455.23 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Brug denne magnetiske omrører uden opvarmning til en række applikationer. IKA™ C-MAG MS 7 magnetomrører har en keramisk opstillingsplade, som giver fremragende kemikalieresistens.
  • Kraftig motor til omrøringsmængder på op til 10L (H 2 O)
  • Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
  • Hastighedsområde: 100 til 1500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 1500 o/min
Omrøringspositioner 1
Volumen 10 l
Spænding 100/230 V
Dimensioner (L x B x H) 330 x 220 x 105 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Toppladelængde (metrisk) 180 mm
Toppladebredde (metrisk) 180 mm
Bredde (metrisk) 220 mm
Elektriske krav 30w
Frekvens 50/60 Hz
Model- IKA C-MAG MS 7
Hastighedskontrol Skala 0 til 6
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C