Få mere at vide
IKA C-MAG HS 7-pakke
Artikelnummer. 31941077 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31941077 EU
1 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 31941077 Supplier IKA Supplier No. 0010016454
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
View all promotions
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Magnetisk omrører med opvarmning og keramisk varmeplade, som tilbyder fremragende kemisk modstand.
  • Keramiske varmeplader tilbyder fremragende kemisk modstand
  • Kraftig motor understøtter omrøringsmængder på op til 10 L (H2O)
  • Hastighedsområde fra 100 til 1500 omdr./min.
  • Varmetemperaturområde på 50 °C til 500 °C
  • Digital skærm muliggør præcise indstillinger
  • Advarsel om varme overflader hjælper med at forhindre forbrændinger
  • Forhøjet kontrolpanel hjælper med at beskytte mod spildte væsker
  • Understøtter forbindelse til en ekstern temperatursensor
  • Har et keramisk arbejdsområde på 180 x 180 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Størrelse 180 x 180 mm
Temperatur (metrisk) 50 °C til 500 °C
Type Varmeplade
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 10 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min
garanti 2 år
Vise LED