Få mere at vide
IKA™ C-MAG HS 7 Styremagnetomrører med varme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15605977 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype unitSize
15605977 EU-stil Hver
1 options
Artikelnummer. 15605977 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020002694
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Magnetisk omrører med varme og en firkantet keramisk topplade.
  • Omrører volumener på op til 20 L (H2O )
  • Kører ved hastigheder fra 50 til 1500 o/min
  • Forbedres over tid med regelmæssige firmwareopdateringer
  • Kontrol af kinetik og følsomme reaktioner understøttes af den integrerede timer og tællerfunktion
  • De IKA SmartTemp™ funktion beskytter brugeren intelligent
  • Automatisk frakobling af varmefunktionen, hvis den tilsluttede eksterne temperaturføler ikke er nedsænket i mediet
  • Funktion valgbar, timeout tid justerbar (fejl 5)
  • PT1000 temperatursensor medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 220/230 V
Controller type Drejeknap
Temperatur (metrisk) 0 °C til 500 °C
Frekvens 50/60 Hz
Watt Indgang: 1020 W; Varmeydelse: 1000 W
Maks. Prøvebelastning 20 L
Stiktype EU-stil
Antal stillinger 1
Dimensioner (L x B x H) 354 x 220 x 88 mm
Vise LCD
Toppladediameter (metrisk) 180 mm
Hastighed 50 til 1500 o/min