Få mere at vide
IKA™ C-MAG HS 7 keramisk plade-magnetomrørerpakke
Artikelnummer. 12917246 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
C-MAG HS 7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
12917246 C-MAG HS 7 Hver
1 options
Artikelnummer. 12917246 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0009015902
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Indeholder et elektronisk kontakttermometer, støttestang, hovedklemme og holdestang ud over C-MAG HS 7-magnetomrøreren. ​ IKA™ C-MAG HS 7 keramisk plade-magnetomrørerpakken indeholder alle de nødvendige dele til opvarmet magnetomrøring i ét praktisk sæt.
Magnetomrører med keramisk varmeplade. Bøsning iht. DIN 12878 til tilslutning af en kontakttermometer.
Pakken består af:
  • C-MAG HS 7
  • ETS-D5 elektronisk kontakttermometer
  • H 16 V Støttestang
  • H 44 Hovedklemme
  • H 38 Holdestang
C-Mag HS 7 keramisk plade-magnetomrører tilbyder:
  • Keramisk glasplade, der tilbyder fremragende kemikalieresistens
  • Fast sikkerhedskredsløb på 550°C
  • Advarselsindikator for varme overflader for at forhindre forbrændinger
  • Omrøringsvolumener op til 10 liter (H 2O)
  • Digitalt display
  • Digital fejlvisning
  • Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Hastighed 100 til 1500 o/min
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Keramisk
Spænding 100/120/230 V
Watt 1020 w
Højde (metrisk) 105 mm
Toppladelængde (metrisk) 180 mm
Toppladebredde (metrisk) 180 mm
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer C-Mag HS7, ETS-D5-kontakttermometer, H16V-støttestang HS7, H16V-stangholder, H38-holdestang, H44-hovedklemme
Model- C-MAG HS 7
Temperaturområde (metrisk) 50 °C til 500 °C
Type Magnetomrørerpakke
Vægt (metrisk) 5 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.