Beskrivelse
Magnetomrører med keramisk varmeplade. Bøsning iht. DIN 12878 til tilslutning af en kontakttermometer.
Pakken består af:
- C-MAG HS 7
- ETS-D5 elektronisk kontakttermometer
- H 16 V Støttestang
- H 44 Hovedklemme
- H 38 Holdestang
C-Mag HS 7 keramisk plade-magnetomrører tilbyder:
- Keramisk glasplade, der tilbyder fremragende kemikalieresistens
- Fast sikkerhedskredsløb på 550°C
- Advarselsindikator for varme overflader for at forhindre forbrændinger
- Omrøringsvolumener op til 10 liter (H 2O)
- Digitalt display
- Digital fejlvisning
- Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 100 til 1500 o/min |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Keramisk |
| Spænding | 100/120/230 V |
| Watt | 1020 w |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Toppladelængde (metrisk) | 180 mm |
| Toppladebredde (metrisk) | 180 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderer | C-Mag HS7, ETS-D5-kontakttermometer, H16V-støttestang HS7, H16V-stangholder, H38-holdestang, H44-hovedklemme |
| Vis mere |