Få mere at vide
R&D Systems™ C-Laurdan
Artikelnummer. 18747146
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18747146 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18747146 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7273/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1644.10 DKK
    1478.40 DKK / 2mg
    Spare 165.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. Two-photon polarity-sensitive lipid membrane probe
C-Laurdan is a fluorescent probe for imaging lipid rafts. Used to detect membrane polarity via one and two-photon fluorecence imaging. Two photon excitation spectra = 780 nm; one photon absorption/emission spectra = 348/423 nm; Quantum yield = 0.43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[6-(1-oxododecyl)-2-naphthalenyl]glycine
CAS 959839-06-6
Mængde 2 mg
Produktlinje Tocris
Mål Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Molekylær formel C25H35NO3
Renhed 0.95