Få mere at vide
C.I.Vat Yellow 2 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C.I.Vat Yellow 2 (Technical Grade) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H14N2O2S2/c31-23-18-12-14-20-26(34-28(30-20)16-9-5-2-6-10-16)22(18)24(32)17-11-13-19-25(21(17)23)33-27(29-19)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H |
| Formel vægt | 474.0497 |